A propos de cet article
Numéro CAS:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
~95%
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COP(O)(O)=O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(39)37-34(33-43-44(40,41)42)35(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,39)(H2,40,41,42)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChI key
ZQQLMECVOXKFJK-NXCSZAMKSA-N
Biochem/physiol Actions
Putative second messenger of agonist-stimulated sphingomyelin metabolism; may participate in cell regulation and transmembrane signaling.
Other Notes
Contains primarily stearic and nervonic acids.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe