870700P
Avanti
Coenzyme A (free acid)
Avanti Research™ - A Croda Brand 870700P, powder
Synonyme(s) :
Coenzyme A (free acid)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (870700P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (870700P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870700P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCS)=O)=O)(C(C)(COP(O)(OP(O)(OC[C@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H]
InChI
1S/C21H36N7O16P3S/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35)
Clé InChI
RGJOEKWQDUBAIZ-UHFFFAOYSA-N