Principaux documents
W290203
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro FEMA:
2902
Beilstein:
1903790
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2112
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
eCl@ss :
39011007
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
01.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
camphoraceous; woody; pine
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
Pinus spp.
Agence:
follows IFRA guidelines
Allergène alimentaire:
no known allergens
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Pinus spp.
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.320
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
~3 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥97%
Activité optique
[α]20/D −41°, neat
Température d'inflammation spontanée
491 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
155-156 °C (lit.)
Pf
-64 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
α-pinene and β-pinene
Propriétés organoleptiques
camphoraceous; woody; pine
Chaîne SMILES 
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Description générale
(-)-α-Pinene is a volatile monoterpene mainly found in forest trees such as Eucalyptus sp., Pinus sp. and Quercus sp.[1]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
88.3 °F
Point d'éclair (°C)
31.3 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
?-Pinene inhibits growth and induces oxidative stress in roots.
Singh HP, et al.
Annals of Botany, 98(6), 1261-1269 (2006)