Key Documents
W288306
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol
≥98%
Synonyme(s) :
lilac pentanol
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2883
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
86
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.037
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Agence
meets purity specifications of JECFA
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.511
Point d'ébullition
112-112.5 °C/0.8 mmHg
Densité
0.938 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral
InChI
1S/C12H18O/c1-3-12(2,13)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
AEJRTNBCFUOSEM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol is a fragrance component commonly used in cosmetics, toiletries, shampoos, fine fragrances, and non-cosmetic/household products like detergents and cleaners.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fragrance material review on 1-phenyl-3-methyl-3-pentanol
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S168-S172 (2012)