W244112
Ethyl laurate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Ethyl dodecanoate, Ethyl laurate, Lauric acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
269 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral; waxy; soapy; sweet
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clé InChI
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup