W230715
(±)-Citronellal
natural, ≥85%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥85%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
207 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; rose; sweet; citrus
Chaîne SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Clé InChI
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter