Documents
T5605
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetrabromo-o-xylene
97%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CHBr2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.75
Numéro Beilstein :
2211698
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
114-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC(Br)c1ccccc1C(Br)Br
InChI
1S/C8H6Br4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4,7-8H
Clé InChI
LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Application
α,α,α′,α′-Tetrabromo-o-xylene can be employed as a precursor for the synthesis of:
  • Poly(o-phenylene vinylene) (o-PPV) via electrochemical polymerization.
  • A pentacene derivative by reacting with naphthalene moieties for the development of organic thin-film transistors (OTFTs).
  • Bitopic pyrazole containing ligands.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis of new bitopic tetra (pyrazolyl)-ligands with neopentane and o-xylene backbones
Potapov AS, et al.
TheScientificWorldJournal, 2012(10), 1065-1067 (2012)
On the electrochemical polymerization of poly (p-phenylene vinylene) and poly (o-phenylene vinylene)
Peres LO, et al.
Synthetic Metals, 118(1-3), 65-70 (2001)
A new type of soluble pentacene precursor for organic thin-film transistors
Chen K-Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 118(10), 1065-1067 (2007)