Principaux documents
S447625
4-(4-NITROPHENYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.219
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.