108510
4-Bromobenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
p-Bromobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
252-254 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 5%
H2O: slightly soluble (hot)
alcohol: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable