Key Documents
8.06127
Sigma-Aldrich
Morpholine
for synthesis
Synonyme(s) :
Morpholine, Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-815-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
11 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
275 °C
Puissance
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-15.2 % (v/v)
pH
11 ( in H2O, undiluted)
kinematic viscosity
2.2 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
129 °C/1013 hPa
Pf
-5 °C
Température de transition
flash point 32 °C
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Clé InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.001
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup