Key Documents
QBD11028
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®12-DSPE
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C75H140N3O24P
Poids moléculaire :
1498.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Groupe fonctionnel
phospholipid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
MAL-dPEG ®₁₂-DSPE is a micelle building block which can react with a free thiol through the maleimide.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable