Key Documents
458074
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dibenzoate
average Mn ~410
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol dibenzoate, Polyoxyethylene dibenzoate
About This Item
Formule linéaire :
C7H5O(C2H4O)nC7H5O2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~410
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Point d'ébullition
217 °C/1 mmHg (lit.)
Température de transition
Tg −54 °C
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)19-11-12-20-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
XFDQLDNQZFOAFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Plasticizer
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves