M54058
Methylmalonic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Methylpropanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Esterification reactions by various catalysts.
- Synthesis of pyrimidinium betaines with formamidine.
- Synthesis of malonic acid half thioester (MAHT).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable