D0256
Dulcitol
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Dulcite, Galactitol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
crystals
Sucrosité
<0.6 × sucrose
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable