I3300
Indium(III) acetylacetonate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione indium(III) derivative, In(acac)3, Indium(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: indium
reagent type: catalyst
Pf
187-189 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[In](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.In/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clé InChI
SKWCWFYBFZIXHE-LNTINUHCSA-K
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.