Documents
C96001
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone
99%
About This Item
Formule linéaire :
C4H6(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
Numéro Beilstein :
1560289
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
99 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1CCC1
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2
Clé InChI
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Application
Starting material for a new, efficient synthesis of aminocyclobutanecarboxylic acid via the intermediacy of sulfonyloxiranes.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F
Point d'éclair (°C)
16 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron, 62, 9268-9268 (2006)