225185
Cyclobutylamine
98%
Synonyme(s) :
Aminocyclobutane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
81.5 °C/752 mmHg (lit.)
Densité
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1CCC1
InChI
1S/C4H9N/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3,5H2
Clé InChI
KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter