Key Documents
B59608
Sigma-Aldrich
α-Bromo-γ-butyrolactone
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-4-hydroxybutyric acid γ-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.99
Numéro Beilstein :
107800
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
138 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
Clé InChI
LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter