Key Documents
667129
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromopyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
65-69 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
Clé InChI
MDQXGHBCDCOOSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves