Key Documents
931586
Sigma-Aldrich
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br)
Synonyme(s) :
Bromo[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine][4-(trifluoromethyl)phenyl]palladium, P(t-Bu)3 Pd G6 Br
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H31BrF3PPd
Poids moléculaire :
533.74
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Pd]([P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Application
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br) is an oxidative addition complex that exhibits all of the same advantages of previous generations of Buchwald precatalysts.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable