901255
1-Ethoxy-2-propanol
≥95%
Synonyme(s) :
1-Ethoxypropan-2-ol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.407
Densité
0.898 g/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
101.3 °F
Point d'éclair (°C)
38.5 °C