Key Documents
568228
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(CH3)(OH)CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4044 (lit.)
Point d'ébullition
115-116 °C (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6)4-7-3/h6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Refrigerate
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27.78 °C - closed cup