857459
N-Acetyl-L-phenylalanine
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
(+)-N-Acetylphenylalanine, (S)-2-Acetamido-3-phenylpropanoic acid
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +40.0°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Pf
171-173 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
Clé InChI
CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- N-acetyl phenylalanine methyl ester by esterification reaction with methanol using Mukaiyama′s reagent.
- Acetylaminocyclohexane propanoic acid by rhodium-catalyzed hydrogenation reaction.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique