Key Documents
09193
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.66
Numéro Beilstein :
3657715
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Perte
≤5.0% loss on drying
Couleur
white to faint beige
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
ISCZSPZLBJLJGO-QRPNPIFTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable