Principaux documents
732214
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
4-Bromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
158-163 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Clé InChI
APBIZVFQQBCAAT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Brandon C Fillmore et al.
ACS omega, 5(36), 22914-22925 (2020-09-22)
A pathway to a range of diverse heterocycles was developed using a nucleophilic cyclization strategy. Lactams and ene-imines are accessed in a few steps from a common precursor, and these moieties are further elaborated to directly provide pyrroles or pyridines