Key Documents
692069
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-(bromoethyl)thiophene
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Br2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.638
Densité
1.967 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
BrCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,3H2
Clé InChI
ZPWPMAAPQZXPDD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges