680087
(R)-(–)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
110-111 °C
Pf
29-33 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m1/s1
Clé InChI
VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges