Merck
L0906
L-α-Lysophosphatidylcholine from Glycine max (soybean)
≥99%, lyophilized powder
Synonyme(s) :
1-Acyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, L-α-lysolécithine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
51321705
EC Number:
232-715-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
soybean
Quality Segment
description
zwitterionic
assay
≥99%
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
La lysophosphatidylcholine est un constituant majeur des lipoprotéines oxydées de faible densité et a été associée à diverses réactions inflammatoires, notamment l′athérosclérose. Elle est utilisée pour démyéliniser les neurones de la moelle épinière et pour étudier les processus à la base de la remyélinisation. Elle active les voies de la protéine kinase C, la MAP kinase p38, la MAP kinase p42 et la jun kinase (JNK) et stimule la transcription de c-jun.
La lysophosphatidylcholine est un constituant majeur des lipoprotéines oxydées de faible densité et a été associée à diverses réactions inflammatoires, notamment l′athérosclérose. Elle est utilisée pour démyéliniser les neurones de la moelle épinière et pour étudier les processus à la base de la remyélinisation. Elle active les voies de la protéine kinase C, la MAP kinase p38, la MAP kinase p42 et la jun kinase (JNK) et stimule la transcription de c-jun. La lysophosphatidylcholine s′accumule lors de l′ischémie cardiaque et peut induire des arythmies en découplant les communications au niveau des jonctions lacunaires ; elle peut également augmenter les lésions ischémiques en augmentant le chargement en Na+ des myocytes cardiaques. Elle active également les canaux K+ TREK1, TREK2 et TRAAK.
Packaging
Produit conditionné sous argon.
Preparation Note
Préparé par l′action de la phospholipase A sur la L-α-phosphatidylcholine de soja (P 6263).
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe