Principaux documents
669024
Sigma-Aldrich
Glycerol-13C3, d8
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
(DO13CD2)213CDOD
Poids moléculaire :
103.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Technique(s)
bio NMR: suitable
pb
182 °C
Pf
20 °C
Densité
1.409 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]O[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])[13C]([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4D,5D,6D
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-VZPRFYQOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup