Key Documents
426261
Sigma-Aldrich
Iodoethane-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Ethyl-1-13C iodide
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Point d'ébullition
69-73 °C (lit.)
Pf
-108 °C (lit.)
Densité
1.962 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[13CH2]I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
Clé InChI
HVTICUPFWKNHNG-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.00 °C - closed cup