Principaux documents
299081
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-2-13C,d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3 sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
13CD3CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Forme
solid
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3;
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-SPZGMPHYSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable