Key Documents
659274
Sigma-Aldrich
Potassium allyltrifluoroborate
95%
Synonyme(s) :
Potassium trifluoro(prop-2-enyl)borate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)CC=C
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-2-3-4(5,6)7;/h2H,1,3H2;/q-1;+1
Clé InChI
TVPZAMJXLCDMIT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Organotrifluoroborate involved in:
  • Catalytic allylboration
  • Stereoselective nucleophilic addition
  • Pd-catalyzed heterocyclizations
  • Oxidation reactions and Oxidative Mannich reactions
  • Cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.