Key Documents
586323
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5-benzene
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CD2CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
136 °C (lit.)
Densité
0.908 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-ZBJDZAJPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
hearing organs
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup