Documents
487643
Sigma-Aldrich
Sodium isovalerate-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
3-Methylbutyric acid-1-13C sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH213CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
224-226 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(C)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na/c1-4(2)3-5(6)7;/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i5+1;
Clé InChI
JJZAWYXASMCCLB-LJJZSEGWSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable