175919
m-Xylene-d10
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,3-Dimethylbenzene-d10
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Impuretés
≤0.001% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
138-139 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
IVSZLXZYQVIEFR-ZGYYUIRESA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup