Key Documents
537233
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorothiophenol
97%
Synonyme(s) :
2,4-Difluorobenzenethiol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4F2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5235 (lit.)
Point d'ébullition
59 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(S)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2S/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup