Key Documents
275468
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzenethiol
97%
Synonyme(s) :
2,5-Dimethylthiophenol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5698 (lit.)
Point d'ébullition
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)c(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
NHAUBUMQRJWWAT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of poly(2-dodecanoylsulfanyl-p-phenylenevinylene). It was also used in the synthesis of 1,1,2-trichloro-4-(2,5-dimethylphenylthio)-1-buten-3-yne; 1,1,2,4-tetrachloro-4-(2,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene and 1,1,2-trichloro-4,4-bis(2,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Conductive polymer gas sensor for quantitative detection of methanol in Brazilian sugar-cane spirit.
Peres LO, et al.
Food Chemistry, 130(4), 1105-1107 (2012)
Ibis C and Sahin A.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(8), 2255-2260 (2010)