247146
2-Chlorothiophenol
99%
Synonyme(s) :
2-Chlorobenzenethiol
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6029 (lit.)
pb
205-206 °C/260 mmHg (lit.)
Densité
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Sc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Clé InChI
PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter