Principaux documents
448079
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzyl chloride
98%
Synonyme(s) :
3-Bromo-α-chlorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
pb
116-118 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
ClCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5H2
Clé InChI
UDKGXKYEWBGQCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bromo Derivatives of Benzylphenols. I. Some Monobromo, Dibromo and Tribromo Derivatives of Ortho and Para Benzylphenols.
Huston RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 55(5), 2146-2149 (1933)
Facile Chlorination of Benzyl Alcohols Using 1, 8-Diazabicyclo [5.4. 0] undec-7-ene (DBU) and Sulfonyl Chlorides.
Kim HW, et al.
ChemInform, 42(14) (2011)
Y Magata et al.
Nuclear medicine and biology, 27(2), 163-168 (2000-04-25)
Use of the [(18)F]-fluoromethyl phenyl group is an attractive alternative to direct fluorination of phenyl groups because the fluorination of the methyl group takes place under milder reaction conditions. However, we have found that 4-FMeBWAY showed femur uptake equal to