112186
4-Bromobenzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
α,4-Dibromotoluene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
62-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges