345911
N-(3-Indolylacetyl)-L-alanine
98%
Synonyme(s) :
IAA-L-Ala, Indole-3-acetyl-L-alanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]24/D −21°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
138-140 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(13(17)18)15-12(16)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t8-/m0/s1
Clé InChI
FBDCJLXTUCMFLF-QMMMGPOBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable