Key Documents
309184
Sigma-Aldrich
Rhenium(III) chloride
Synonyme(s) :
Rhenium trichloride
About This Item
Formule linéaire :
ReCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: rhenium
Concentration
61.4-65.9% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
Pf
500 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Re](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Re/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
Application
Starting material for peralkylated benzene-metal complexes that act as electron reservoirs.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Organometallics, 8, 2243-2243 (1989)