206261
Rhodium(III) chloride hydrate
Rh 38-40 %
Synonyme(s) :
Rhodium trichloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Composition
Rh, 38-40%
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
100 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable