327638
Bromopentacarbonylrhenium(I)
98%
Synonyme(s) :
Pentacarbonylbromorhenium, Pentacarbonylrhenium bromide, Rhenium(I) pentacarbonyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: rhenium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
Br[Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.BrH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
Clé InChI
NWJBOTGGBYFKEJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges