Key Documents
287997
Sigma-Aldrich
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane
97%
Synonyme(s) :
1,5-pentanediylbis[diphenylphosphine], DPPENT, Pentamethylenebis[diphenylphosphine], dpppe
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2P(CH2)5P(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.50
Numéro Beilstein :
2953640
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
43-47 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H30P2/c1-6-16-26(17-7-1)30(27-18-8-2-9-19-27)24-14-5-15-25-31(28-20-10-3-11-21-28)29-22-12-4-13-23-29/h1-4,6-13,16-23H,5,14-15,24-25H2
Clé InChI
MZFPAWGWFDGCHP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Mohammed Zain Aldin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(39), 13926-13938 (2018-09-19)
The reaction of [RuCl2(p-cymene)]2 with potassium O-ethylxanthate and a set of nine representative Ph2P-X-PPh2 bidentate phosphines (dppm, dppe, dppp, dppb, dpppe, dppen, dppbz, dppf, and DPEphos) afforded monometallic [Ru(S2COEt)2(diphos)] chelates 1-9 in 62-96% yield. All the products were fully characterized