281689
1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazine
97%
Synonyme(s) :
α,α-Diphenyl-β-picrylhydrazine, 1,1-Diphenyl-2-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazine, 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazine, 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazine, Diphenylpicrylhydrazine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
~174 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c(NN(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H13N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,19H
Clé InChI
WCBPJVKVIMMEQC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable