Documents
264318
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.10
Numéro Beilstein :
2085848
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
120-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
FPENCTDAQQQKNY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ultra-trace determination of 3,4-difluorobenzoic acid in aqueous reservoir fluids has been reported using solid-phase extraction in combination with GC-MS.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ultra trace determination of fluorinated aromatic carboxylic acids in aqueous reservoir fluids by solid phase extraction in combination with negative ion chemical ionisation mass spectrometry after derivatisation with pentafluorobenzyl bromide.
Galdiga CU and Greibrokk T.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 36(18), 797-782 (1998)