254371
Ethoxytrimethylsilane
98%
Synonyme(s) :
Trimethylethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
Point d'ébullition
75-76 °C (lit.)
Densité
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-3.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.