226890
2-(Trimethylsilyl)ethanol
96%
Synonyme(s) :
(2-Hydroxyethyl)trimethylsilane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup