233277
2,6-Difluoropyridine
99%
Synonyme(s) :
2,6-Difluoropyridine
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
124.5 °C/743 mmHg (lit.)
Densité
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1cccc(F)n1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
Clé InChI
MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup